Merck
すべての画像(4)
主要文書
1714-10250
Millipore
NovaSeptum® High Purity Unit
High Purity Application; 5x250mL
別名:
General sampling, high purity application, 5 x 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
eCl@ss:
36101790
物質
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polyethylene bag
polyethylene tubing
silicone septum (medical grade platinum-cured)
品質水準
ニードルサイズ
1.0 mm
無菌性
sterile
包装
pkg of 5 × 250 mL
メーカー/製品名
NovaSeptum®
パラメーター
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
不純物
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
フィッティング
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
製造プロセス全体を通じて製品のマルチサンプリングはかなり重要です。不正確な結果や偽陽性結果は隔離へとつながり、さらには分析の繰り返しが必要になることもあります。
NovaSeptum® High Purity Unitでは、汚染はもはや脅威ではありません。 無菌処理にとって理想的な密封設計で、お客様のサンプルを採取時から試験を行うまで確実に分離できます。またNovaSeptum® なら、コンパクトでデッドレッグのない設計により、貴重な材料を無駄にしません。
幅広い標準コネクターとカスタムコネクターで、どこでも必要な場所でのサンプル回収を保証します。高純度のサンプリングユニットは、無菌試験、発熱性試験、エンドトキシン試験、化学分析、pH分析、発酵アプリケーション、ならびにタンパク質、複合糖質や低分子に対して、極めて低いアフィニティを必要とするアプリケーションに最適です。簡単に保管したり吊るしておいたりするフラットバッグとしても使えます。
アプリケーション
無菌試験、発熱性物質試験、エンドトキシン試験、化学分析、pH分析、および培養のアプリケーション
調製ノート
滅菌方法
ベータ線(e-ビーム)最小25 kGy ISO 11137 TIR No. 27に従う
その他情報
「動物由来原料の使用について」を参照してください。
法的情報
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany