Merck
1711-10050
Millipore
NovaSeptum® High Purity Unit
High Purity Application; 50mL
別名:
General sampling, high purity application, 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
eCl@ss:
36101790
物質
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
polyethylene tubing
silicone septum (medical grade platinum-cured)
品質水準
ニードルサイズ
1.0 mm
無菌性
sterile
メーカー/製品名
NovaSeptum®
パラメーター
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
50 mL sample volume
不純物
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
フィッティング
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
毎回の製品サンプリングは、製造プロセス全体で極めて重要です。不正確な結果や偽陽性結果は隔離へとつながり、さらには分析の繰り返しが必要になることもあります。
NovaSeptum® 高純度ユニットを使えば、もはやコンタミを恐れる必要はありません。無菌・滅菌プロセスに最適な閉鎖系デザインにより、サンプルはサンプリングポイントから分析まで確実に隔離されます。 また、NovaSeptum® では、デッドレッグ(配管中の流れのない滞留しやすい場所)のないコンパクトなデザインで貴重な材料を節約できます。
幅広いスタンダード・カスタムコネクターで、必要とされるどこででもサンプルを回収できることが保証されます。高純度サンプリングユニットは、無菌試験、発熱性物質試験、エンドトキシン試験、化学分析、pH分析、培養のアプリケーション、ならびにタンパク質、複合糖質、低分子への非常に低い親和性が求められるアプリケーションに最適です。保管と取扱いが簡単なフラットバッグで提供しています。
アプリケーション
無菌試験、発熱性物質試験、エンドトキシン試験、化学分析、pH分析、および培養のアプリケーション
調製ノート
滅菌法
ISO 11137 TIR No. 27による最低25 kGyのベータ線照射(電子ビーム)
その他情報
「動物由来原料の使用について」を参照してください。
法的情報
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany