安全性情報
17-10506
Sigma-Aldrich
AccuChIP Acetyl-Histone H3 (Lys9) Chromatin Immunoprecipitation Internal Control
target-specific spike-in controls that make ChIP experiments more quantitative and accurate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.75
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
輸送温度
dry ice
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Normalization of ChIP signals
  • Normalization of ChIP-seq signals
  • Analysis of antibody specificity
構成
AccuChIP H3K9Ac Spike-In Reagent (50 pg/uL )
AccuChIP H3K9Ac Detection Primer Mix (5 μM)
AccuChIP Dilution Buffer
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany