Merck
1.67585
Supelco
Dip tube (PVDF) for nitric acid
pkg of 180 L (Combi-containers)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 180 L (Combi-containers)
保管温度
no temp limit
詳細
in 180L Combi-containers