Key Documents
1.50012
Supelco
Hibar® 125-4,6
suitable for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
パラメーター
400 bar pressure
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
カラムL × 内径
12.5 cm × 4 mm
分離法
supercritical fluid (SFC)
保管温度
no temp limit
関連するカテゴリー
詳細
HPLC column, customized packing, please specify packing material
法的情報
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany