安全性情報
14-801-M
Sigma-Aldrich
Tec Protein, activated, 10 µg
Autoactivated by incubating with Mg/ATP, excess ATP & MgAc removed by gel filtration.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
100
300
分子量
Mw 57 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... TEC(100124696)
詳細
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Tec amino acids 174-end. Autoactivated by incubating with Mg/ATP, excess ATP and MgAc removed by gel filtration.
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: Tec
包装
Also available in 250μg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-801M when ordering the 250μg size.
物理的形状
50 mM Tris/HCl pH7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol, 5 mM β-glycerophosphate, 1 mM Na3VO4. Frozen solution.
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-801M:
14-801:
試験成績書(COA)