主要文書
1.46720
Millipore
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Thiosulphate, Lecithin, Histidine, Tween®, ICR Plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, suitable for surface monitoring
別名:
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar with Lecithin, Tween, Histidine andThiosulfate, TSA, Tryptic Soy Agar, Tryptic Soy Agar with neutralizer, Tryptone Soya Agar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.74
品質水準
無菌性
sterile; irradiated
フォーム
solid
特徴
ready-to-use
組成
Casein Soybean Digest Agar with Lecithin, Tween, Histidine and Thiosulfate
Histidine
Lecithin
Thiosulphate
Tween®
包装
single packed of
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
プレート直径
55 mm
アプリケーション
pharmaceutical
surface monitoring
適合性
stand alone
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2