主要文書
14-559-M
Sigma-Aldrich
c-Kit Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST tagged, recombinant, human Kit, amino acids 544-end, for use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
分子量
Mw 76.7 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... KIT(3815)
詳細
N-terminal GST tagged, recombinant, human Kit, amino acids 544-end
Product Source: expressed by baculovirus, in Sf21 insect cells
アプリケーション
Research Category
炎症及び免疫
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: c-Kit
Target Sub-Family: TK
品質
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
物理的形状
Glutathione agarose affinity chromatography
保管および安定性
6 months at -70°C
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany