安全性情報
14-542
Sigma-Aldrich
MKK7β1 Protein, inactive, 50 g
Unactive, N-terminal GST-tagged, recombinant, human MKK7β1 amino acids 2-end, for use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
分子量
Mw 74 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... MAP2K7(5609)
詳細
N-terminal GST-tagged, recombinant, human MKK7β1 amino acids 2-end
Product Source: expressed in E. coli
アプリケーション
Research Category
代謝
炎症及び免疫
Research Sub Category
肥満
代謝障害
骨粗しょう症
関節炎
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: MKK7β1
Target Sub-Family: STE
品質
routinely evaluated by phosphorylation of ATF2 (amino acids 19-96)
物理的形状
Glutathione-agarose
保管および安定性
6 months at -20°C
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-542:
試験成績書(COA)