安全性情報
14-504-M
Sigma-Aldrich
PKCδ Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKCδ. For use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
100
300
リコンビナント
expressed in Sf21 cells
分子量
Mw 78.7 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... PRKCD(5580)
詳細
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKCδ
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Product Source: Human PKCδ expressed in Sf21 cells.
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: PKCδ
包装
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-504M when ordering the 250 µg size.
品質
Routinely evaluated by phosphorylation of PKC Substrate Peptide
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-504:
14-504M:
試験成績書(COA)