安全性情報
12-448
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate
Upstate®, from goat
別名:
ヤギ抗ウサギ IgG 抗体, 抗ウサギ IgG 抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rabbit
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
このヤギ抗ウサギIgG抗体、アルカリホスファターゼコンジュゲートは、ウサギIgGの検出に関して、ELISA、WB、IHでの使用が検証されています。
研究のカテゴリ
二次抗体& コントロール抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
品質
WB、ELISA、IHCにおいて二次抗体としての使用がルーチン評価済み。
物理的形状
50mM Tris chloride(pH 8.0)、150mM NaCl、1mM MgCl、0.1mM ZnCl、0.01% (w/v) sodium azide、50% (v/v) glycerol、10mg/ml BSA
保管および安定性
4°Cで出荷日から1年間安定です。4°Cの液体。冷凍しないでください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
12-448:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Angiotensin II receptor expression and relation to Helicobacter pylori-infection in the stomach of the Mongolian gerbil.
Hallersund, P; Helander, HF; Casselbrant, A; Edebo, A; Fandriks, L; Elfvin, A
BMC Gastroenterology null
Intron retention in the Drosophila melanogaster Rieske Iron Sulphur Protein gene generated a new protein.
Gontijo, AM; Miguela, V; Whiting, MF; Woodruff, RC; Dominguez, M
Nature Communications null
Fang Ding et al.
PloS one, 10(5), e0123939-e0123939 (2015-05-07)
'Candidatus Liberibacter asiaticus' (CaLas), a non-cultured member of the α-proteobacteria, is the causal agent of citrus Huanglongbing (HLB). Due to the difficulties of in vitro culture, antibodies against CaLas have not been widely used in studies of this pathogen. We
The expression of renin-angiotensin system components in the human gastric mucosa.
Hallersund, P; Elfvin, A; Helander, HF; Fandriks, L
Journal of the renin-angiotensin-aldosterone system : JRAAS null
Samy Murat et al.
Molecular psychiatry, 24(11), 1610-1626 (2018-06-03)
The serotonin 5-HT2A and glutamate mGlu2 receptors continue to attract particular attention, given their implication in psychosis associated with schizophrenia and the mechanism of action of atypical antipsychotics and a new class of antipsychotics, respectively. A large body of evidence