安全性情報
12-373
Sigma-Aldrich
CHKtide(CHK1/CHK2基質ペプチド)
CHKtide (CHK1/CHK2 substrate peptide) primarily used in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... CHEK1(1111)
生物化学的/生理学的作用
タンパク質標的:CHK
標的サブファミリー:CAMK
品質
活性CHK1(カタログ番号:14-346)およびCHK2(14-347)キナーゼの基質として、プロテインキナーゼ分析により日常的に評価されています。
物理的形状
凍結乾燥粉末
保管および安定性
凍結乾燥:4°Cで2年間、再水和:-20°Cで6か月
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
12-373:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hidemasa Oh et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(9), 5378-5383 (2003-04-19)
The "postmitotic" phenotype in adult cardiac muscle exhibits similarities to replicative senescence more generally and constitutes a barrier to effective restorative growth in heart disease. Telomere dysfunction is implicated in senescence and apoptotic signaling but its potential role in heart
B Furnari et al.
Science (New York, N.Y.), 277(5331), 1495-1497 (1997-09-05)
Arrest of the cell cycle at the G2 checkpoint, induced by DNA damage, requires inhibitory phosphorylation of the kinase Cdc2 in both fission yeast and human cells. The kinase Wee1 and the phosphatase Cdc25, which regulate Cdc2 phosphorylation, were evaluated
Y Sanchez et al.
Science (New York, N.Y.), 277(5331), 1497-1501 (1997-09-05)
In response to DNA damage, mammalian cells prevent cell cycle progression through the control of critical cell cycle regulators. A human gene was identified that encodes the protein Chk1, a homolog of the Schizosaccharomyces pombe Chk1 protein kinase, which is