安全性情報
1.17958
Supelco
Kjeldahl tablets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NB.21
フォーム
tablet
品質水準
特定アナライト
nitrogen
テクニック
photometry: suitable
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
溶解性
200 g/L
詳細
for Wieninger method 3.5g/tablet
保管および安定性
Storage temperature: no restrictions.
アナリシスノート
Appearance:grey tablets
Application test:conforms
Grey colour of the product is caused by raw material and does not affect the application.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3