Merck
1.14963
Supelco
Crack Set 20 Pretreatment Kit
sufficient for 90 digestions of nitrogen (total), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
SE.11
product name
Crack Set 20, sufficient for 90 digestions of nitrogen (total), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 90 digestions of nitrogen (total)
特定アナライト
nitrogen
テクニック
photometry: suitable
保管温度
15-25°C
詳細
for the digestion of nitrogen (total) 90 digestions Spectroquant®
アナリシスノート
Application test: conforms
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1