テクニック
supported liquid extraction (SLE): suitable
品質水準
適合性
for use with Extrelut® NT 20 HDPE columns
保管温度
no temp limit
詳細
for EXtrelut® NT 20 HDPE columns
アナリシスノート
purity test (TLC): conforms
法的情報
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
資料
私たちのemulsion-free supported-liquid extraction (SLE)シングルステップソリューションでお客様の液-液抽出を簡素化してください。
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.