Merck
1.13741
Sigma-Aldrich
Lactophenol blue solution
for staining fungi
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116130
NACRES:
NA.74
品質水準
形状
liquid
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
microbe id | staining: suitable
pH
2.3 (20 °C in H2O)
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
詳細
Lactophenol blue solution - for staining fungi is a ready-to-use staining solution for fungi staining in bacteriology with samples of human origin. The material is stained in one step with Lactophenol blue solution. Fungi appear blue. This ready-to-use solution is especially for air-dried, heat-fixed smears of bacteriological material, e.g. sputum, FNAB, lavages, imprints, body fluids, puss, and exudates, liquid and solid cultures.The staining solution is sufficient for up to 100 preparations per bottle. It is developed and registered as CE / IVD product for applications in diagnostics. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
アナリシスノート
Suitability for microscopy: passes test
Yeasts / Moulds: blue
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1137410100:
1137410000:
EC11137410100:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
臨床診断における細菌学の科学・実践の概要顕微鏡解析用の標準および特殊な染色法の用途についてご紹介します。