Merck
1.12097
Sigma-Aldrich
Chromium
powder 99+
別名:
Chromium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cr
CAS番号:
分子量:
52.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141709
EC Index Number:
231-157-5
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
bp
2670 °C/1013 hPa
mp
1890 °C
密度
7.20 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI Key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (oxidimetric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 0.315 mm): ≥ 99
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg