主要文書
1.10092
Supelco
Nitrate Test Strips, colorimetric
individually sealed, 10-500 mg/L (NO₃⁻), MQuant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Nitrate Test, colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), MQuant®
詳細
semi-quantitative
品質水準
製品種目
MQuant®
特定アナライト
nitrate
反応適合性
reaction type: Griess reaction
測定範囲
10-500 mg/L (NO3-)
検出方法
colorimetric
保管温度
2-8°C
詳細
Method: colorimetric with test strips (individually sealed ) 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃⁻ MQuant®
The nitrate test can be used for monitoring of drinking water, process water and wastewater, as well as aquarium water where limits can quickly be exceeded. It can also be used for determine nitrate in food e.g. potatoes.
法的情報
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4