Key Documents
1.09318
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
別名:
TM=["LiChrosorb"] C8 sorbent for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrosorb® RP-8 (10 µm),
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L7
製品種目
LiChrosorb®
特徴
endcapped: no
パラメーター
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
マトリックス
fully porous particle
マトリックス活性基
C8 bonding phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
かさ密度
200‑400 kg/m3
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
詳細
LiChrosorb® RP-8 is a reliable irregular shaped silica gel carriers with reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds.
アナリシスノート
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 25000
stability testing (performance): passes test
法的情報
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg