Merck
1.08882
SAFC
Zinc sulfate monohydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
医薬品製造
別名:
Zinc sulfate monohydrate, Sulfuric acid zinc salt monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O4SZn · xH2O
CAS番号:
分子量:
161.45 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-793-3
認証
Ph. Eur.
USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
pH
4.0-5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
350 g/L (anhydrous substance)
密度
3.2 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Zn+2].[S](=O)(=O)([O-])O.[O-H]
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
InChI Key
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Zinc sulfate is typically used in topical formulations or as mineral supplement.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1E1088825000:
1088820750:
1088825000BWT:
1088821001:
CO1E1088829025:
1088829028:
1088829025:
1088820000:
1088829025BWT:
1088825000:
CO1I1088825000:
1088820001:
試験成績書(COA)