Merck
1.08641
Supelco
Water detection paste N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NB.21
pH
11 ( in H2O, suspension)
品質水準
密度
1.6 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
アナリシスノート
Suitability for water detection: conforms
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3