Merck
1.08556
Supelco
Hydrogen peroxide solution
35%, EMPLURA®
別名:
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2O2
CAS番号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352304
NACRES:
NA.21
product name
過酸化水素 溶液, EMPLURA®
蒸気圧
20 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
形状
liquid
有効性
1193-1270 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
濃度
≥35.0% (manganometric)
不純物
≤0.005% Chloride (Cl)
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
110 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • An In Vitro Study on the Effects of Hydrogen Peroxide-Based Bleaching Agents on Enamel: This study used Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) with Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) to evaluate the impact of hydrogen peroxide-based bleaching agents on enamel, emphasizing the structural changes induced by 35% hydrogen peroxide (Ps S et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (manganometric): ≥ 35.0 %
Free acid (as sulfuric acid): ≤ 0.2
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1