Merck
1.08297
Supelco
Xylene (isomeric mixture)
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
Mixed Xylenes Solvent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12191501
NACRES:
NB.21
bp:
136-145 °C/1013 hPa
グレード
ACS reagent
for analytical purposes
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
8 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
フォーム
liquid
dilution
(for analytical testing)
動粘度
<0.9 cSt(20 °C)
bp
136-145 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
転移温度
flash point 24 °C
溶解性
0.175 g/L
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
詳細
ACS,ISO,Reag. Ph Eur
関連事項
Discover EMSURE - to be more than sure!
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
75.2 °F
引火点(℃)
24 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体