Merck
1.07749
Supelco
シリカゲル
for preparative layer chromatography
別名:
Silica gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
物質
silica gel 60 matrix
品質水準
形状
powder
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 2.5 kg
テクニック
preparative TLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
粒径
5-40 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Standardized sorbents ensure reliable results every time. Our broad spectrum meets all kinds of needs. In TLC, silica gel 60 sorbent is considered the most versatile. Our assortment of silica gel 60 features different grades with particle sizes ranging from 5-40 µm: silica with a gypsum binder, silica with no foreign binder, and silica gel with a fluorescence indicator. We also offer high-quality aluminum oxide, cellulose microcrystalline, and kieselgur (also known as diatomaceous earth).
関連事項
Replaces: 7749-3
アナリシスノート
pH-value (10 % suspension): 6.0 - 7.0
Calcium sulfate (CaSO₄·0.5 H₂O): 28 - 32 %
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Particle size: 90% ≤55 µm
Application test: conforms
The data to the particle size are related to the pure silica gel before additive addition.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1.07749-1000:
1077490000:
1077499025:
1077491000:
1077492500:
試験成績書(COA)