安全性情報
1.07590
SAFC
Resorcinol
extra pure
別名:
Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(OH)2
CAS番号:
分子量:
110.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-585-2
蒸気圧
0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
605 °C
expl. lim.
1.4 % (v/v)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
281 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
転移温度
flash point 127 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.28 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Oc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI Key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Resorcinol extra pure is suitable for use in pharmaceutical processes.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup