Key Documents
1.07533
Supelco
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
metal indicator Reag. Ph Eur
別名:
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate, PAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8N3NaO2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
237.19 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
236-339-8
NACRES:
NB.21
認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
形状
solid
pH
9.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
38 g/L
かさ密度
630 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9+
InChI Key
VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
アナリシスノート
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99
Appearance of solution: passes test
Water (according to Karl Fischer): 7 - 8
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3