Merck
1.07047
Supelco
1,4-ジオキサン
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
ジエチレンオキシド, ジオキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
102551
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
bp:
100-102 °C (lit.)
グレード
ACS reagent
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
自己発火温度
356 °F
expl. lim.
22 %
dilution
(for routine analytical applications)
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
20-25°C
SMILES記法
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI Key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1070470501:
1070470521:
1070472521:
1070479027:
1070472501:
IN21070479221:
IN2RCMD107047:
試験成績書(COA)