安全性情報
1.06731
Sigma-Aldrich
Neocarmine MS "Fesago" color reagent
for the detection of textile fibres
別名:
Reagents for detection of textile fibres, Fesago
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116124
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
liquid
pH
7.8 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
20-25°C
詳細
for the detection of textile fibers
アプリケーション
For the detection of textile fibers
アナリシスノート
Suitability for coloration of textiles:passes test
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1