Merck
1.06609
Supelco
Sodium peroxidisulfate
for analysis EMSURE®
別名:
Sodium peroxidisulfate, Sodium persulfate, Peroxydisulfuric acid disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
238.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-892-1
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (iodometric)
フォーム
solid
有効性
920 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
損失
≤0.05% loss on drying, 105 °C; 3 hours
pH
3.5-3.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
溶解性
545 g/L
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1150 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
微量陽イオン
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
関連事項
Replaces: SX0703; SX0703-1
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Cr (Chromium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Loss on drying (105 °C; 3 hours): ≤ 0.05 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
ペルオキソ二硫酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体