認証
NF
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解性
285 g/L
密度
1.62 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1.06577.5000DISC:
1065775000:
1065770000:
1065779100:
1065779028:
CO1E1065779029:
CO1E1065775000:
1.06577-5000:
1065779029BWT:
1065771000:
1.06577.5000A:
1065775000BWT:
JP1C410053:
1065779029:
試験成績書(COA)