安全性情報
1.06310
Supelco
di-Sodium tetraborate
for analysis (ca. 85% Na₂B₄O₇)
別名:
di-Sodium tetraborate, Borax
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
B4Na2O7 · nH2O (n=1.5-2)
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
215-540-4
NACRES:
NA.21
グレード
for analytical purposes
品質水準
蒸気圧
20-°C ( 68 °F)
アッセイ
≥85.0% (acidimetric)
フォーム
solid
pH
9-10 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
1575 °C/1013 hPa (anhydrous)
mp
742 °C (anhydrous)
溶解性
water: Ca. 25  g/L at 20 °C (68 °F)
密度
2.35 g/cm3 at 26 °C
かさ密度
680 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
保管温度
2-30°C
アプリケーション
  • Micellar electrokinetic chromatography for separation of a mixture of coptis alkaloids, scute flavonoids, and rhubarb anthraquinones and bianthrones.: This study by Chang and Sun investigates the use of micellar electrokinetic chromatography (MEKC) to separate complex mixtures of bioactive compounds. The research highlights the effectiveness of di-Sodium tetraborate in optimizing the separation process, showcasing its utility in analytical chemistry for the precise analysis of natural products (Chang et al., 2006).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1