Merck
1.05986
Supelco
炭酸カルシウム
for producing CO₂
別名:
Calcium carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaCO3
CAS番号:
分子量:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL番号:
UNSPSCコード:
11111605
EC Index Number:
207-439-9
NACRES:
NB.21
品質水準
形状
solid
有効性
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
300‑1400 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Identity: passes test
Particle size (0.5-2 mm): ≥ 95 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1