安全性情報
1.05217
Supelco
Copper di-ammonium Titriplex® solution
Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l
別名:
Cooper di-ammonium EDTA solution; Cooper di-ammonium ethylenediaminetetraacetic acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acid-base reactions
reaction type: Complexometric reactions
濃度
0.1 M
テクニック
titration: suitable
pH
9.7-10.3 ( in H2O)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (Cu): 0.098 - 0.102 mol/l
pH-value: 9.7 - 10.3
Free EDTA: conforms
Free copper: conforms
法的情報
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2