安全性情報
1.04982
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
EMPLURA®
別名:
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Potassium ferrocyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
CAS番号:
分子量:
422.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
237-722-2
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0% (cerimetric)
フォーム
solid
有効性
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
かさ密度
950‑1050 kg/m3
微量陽イオン
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.0025%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0025%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Fe+2].[K+].[K+].[K+].[K+].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].O.O.O
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
InChI Key
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (cerimetric): ≥ 99.0 %
As (Arsenic): ≤ 0.0003 %
Cu (Copper): ≤ 0.0025 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0025 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2