Merck
1.04324
Millipore
NutriSelect® primeプレートカウント寒天、ハラール認証、ISO 4833、ISO 17410およびFDA-BAM
Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, NutriSelect® Prime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106213
NACRES:
NA.74
認証
AOAC® 940.36
APHA
GB 4789.2
GB 4789.43
ISO 17410
ISO 4833-1
ISO 4833-2
品質水準
法規制遵守
FDA BAM Medium M124
形状
powder
メーカー/製品名
NutriSelect® Prime
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
7.0 (30.0 °C)
アプリケーション
food and beverages
保管温度
15-25°C
適合性
aerobic bacteria
詳細
NutriSelect® primeプレートカウント寒天、ハラールは、阻害剤や指示薬を含まない、比較的富栄養の粉末状培地です。高濃度の遊離アミノ酸を含むカゼイン酵素消化物(トリプトン)が窒素の供給源です。ビタミンB群は、主に酵母エキスによって供給されます。グルコースが細菌増殖のエネルギー源になり、寒天が凝固剤になります。
アプリケーション
NutriSelect® primeプレートカウント寒天、ハラールは、牛乳、乳製品、食品および飼料、水、飲料などの材料の全微生物含有量の決定に適しています。
法的情報
AOAC is a registered trademark of AOAC International
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3