Merck
1.04307
Supelco
ヘプタン
greener alternative
about 85% EMPLURA®
別名:
Heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
205-563-8
NACRES:
NA.21
bp:
98 °C (lit.)
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥85% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
433 °F
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
転移温度
flash point -4 °C
溶解性
0.05 g/L
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F
引火点(℃)
-4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体