安全性情報
1.04174
Sigma-Aldrich
Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18ClN3
CAS番号:
分子量:
323.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116130
NACRES:
NA.21
形状
crystalline
品質水準
mp
268-270 °C
溶解性
10 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI Key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500) for microscopy Certistain®, is a solid dye used to prepare the Schiff’s reagent required for the PAS reaction, for the staining of mucopolysaccharides in histological tissue specimens. The PAS (periodic acid Schiff) reaction is one of the most frequently used chemical methods for histology. As CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
アプリケーション
for microscopy Certistain®
法的情報
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3