主要文書
1.04139
Sigma-Aldrich
Nigrosine (C.I. 50420)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116130
NACRES:
NA.21
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
品質水準
溶解性
10 g/L
かさ密度
750 kg/m3
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The dry dye Nigrosin (C.I. 50420) water-soluble for microscopy Certistain®, is used for the preparation of a staining solution for the visualization of capsule (negative capsule staining) in bacteriological material of human origin. As a CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
アプリケーション
water-soluble for microscopy Certistain®
アナリシスノート
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 570 - 580 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.025 g/l; ethanol 50 %): 200 - 300
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 15 %
Suitability for microscopy: passes test
法的情報
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3