Merck
1.04057
Supelco
グリセロール
greener alternative
(vegetable origin) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
1,2,3-プロパントリオール, グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
MDL番号:
UNSPSCコード:
50161901
EC Index Number:
200-289-5
NACRES:
NA.21
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
グレード
ACS reagent
for analytical purposes
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (GC)
98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric)
フォーム
liquid
自己発火温度
698 °F
expl. lim.
2.6-11.3 % (v/v)
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.002% Free acid (CH3COOH)
≤0.003% Halogenated compounds (as Cl)
≤0.05% Fatty acids and esters (as Butyric acid)
≤0.1% Diethylene glycol and related Substances (any further impurity)
≤0.1% Diethylene glycol and related Substances (impurity A)
≤0.5% Diethylene glycol and related Substances (Sum of all impurities)
≤0.5% Water
≤10 ppm Aldehydes
≤3000 ppm Methanol
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
転移温度
flash point 199 °C
密度
1.25 g/mL (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.0001%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000005%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000005%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.0001%
Mn: ≤0.00001%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
heavy metals (as Pb): ≤0.00020%
SMILES記法
OCC(O)CO
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a bio-based glycerol and is aligned with the 5th principle of Green Chemistry "Safer Solvents and Auxiliaries" and 7th principle "Use of Renewable Feedstock".
関連事項
Discover EMSURE - to be more than sure!
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3