Merck
1.02644
SAFC
コロジオン 溶液
4%
別名:
硝酸セルロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352401
蒸気圧
576 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
170 °C
expl. lim.
1.7-36 % (v/v)
濃度
4%
転移温度
flash point -40 °C
密度
0.76 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])OC3OC(C(C(C3O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])OC4OC(C(C(C4O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-].O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
InChI Key
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Collodion 4% is suitable for use in pharmaceutical processes.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I