Merck
1.02126
Millipore
α-Cyclodextrine
for biochemistry
別名:
α-Cyclodextrine, Schardinger α-dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H60O30
CAS番号:
分子量:
972.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
EC Index Number:
233-007-4
NACRES:
NA.79
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
278 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C1C(C7O)O)CO)C(C6O)O)CO)C(C5O)O)CO)C(C4O)O)CO)C(C3O)O)CO)C(C2O)O)CO
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2
InChI Key
HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Water (according to Karl Fischer): ≤ 11.0 %
Spec. rotation [α²0/D (1 %; water; calc. on anhydrous substance): +148.0 - +153.0 °
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3