製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0% (complexometric)
フォーム
solid
有効性
72 mg/kg LD50, oral (Rat)
表面積
2.0-4.0 m2/g , BET
粒径
≤5 μm (D 50)
pH
9-10 ( in H2O, aqueous suspension)
mp
950 °C
溶解性
0.0021 g/L
密度
6.95 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Cd.O
InChI Key
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Particle size (D 50): ≤ 5.0 µm
Specific surface area (BET): 2.0 - 4.0 m²/g
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1020150000:
IN21020150100:
IN2R1020155000:
1020159999:
1.02015.0100:
1020155000:
IN21020150500:
1020155001:
試験成績書(COA)