Merck
1.01722
Supelco
Barium fluoride
99.99 Suprapur®
別名:
Barium fluoride, Barium difluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BaF2
CAS番号:
分子量:
175.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-108-0
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
アッセイ
99.99%
形状
solid
有効性
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2260 °C/1013 hPa
mp
1353 °C
溶解性
1.2 g/L
密度
4.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Ca (Calcium): ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.5 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.5 ppm
K (Potassium): ≤ 20 ppm
Li (Lithium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.5 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.5 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.5 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.5 ppm
法的情報
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1