Merck
1.01586
Supelco
Potassium chloride solution
nominal 0.147 mS/cm, reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c = 0.001 mol/l) Certipur®
別名:
Potassium chloride solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
Beilstein:
1711999
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品名
塩化カリウム 溶液, nominal 0.147 mS/cm, reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c = 0.001 mol/l) Certipur®
グレード
reference material
品質水準
製品種目
Certipur®
密度
0.998 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (CRM) is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany.
アプリケーション
Conductivity calibration standard to measure electrolytic conductivity in aqueous solution.
アナリシスノート
Electrical conductivity (25 °C): 0.143 - 0.151 mS/cm
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg