安全性情報
1.01534
Supelco
Silver sulfate
extra pure
別名:
Silver sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ag2O4S
CAS番号:
分子量:
311.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-653-7
NACRES:
NB.21
品質水準
有効性
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
アナライトの機能クラス
chemical oxygen demand (COD)
テクニック
photometry: suitable
pH
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
mp
655 °C
溶解性
8 g/L
密度
5.45 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1200 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
InChI Key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.5 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Substances not precipitated by hydrochloric acid (as SO₄): ≤ 0.3 %
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3