Merck
1.01510
SAFC
硝酸銀
crystals, extra pure
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-853-9
蒸気密度
5.8 (vs air)
品質水準
形状
crystals
solid
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
444 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
溶解性
2160 g/L
密度
4.35 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Silver nitrate is an inorganic compound with antiseptic properties. Our procudt Silver nitrate cryst. Extra pure Ph. Eur. is suitable for use in pharmaceutical processes.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
硝酸銀 meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
Sigma-Aldrich
10220
硝酸銀
硝酸銀 ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
S6506
硝酸銀
硝酸銀 溶液 c(AgNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09081
硝酸銀 溶液
硝酸銀 puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
85228
硝酸銀