Merck
1.01160
Supelco
二フッ化水素アンモニウム
pure
別名:
エッチングパウダー, 重フッ化アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4HF2
CAS番号:
分子量:
57.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
グレード
for analytical purposes
品質水準
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
pH
2 (20 °C, 5.7 g/L in H2O)
bp
>238 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
125 °C (lit.)
SMILES記法
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI Key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1