主要文書
1.01010
Supelco
Alizarin-3-methylamine-N,N-diacetic acid dihydrate
for the spectrophotometric determination of fluoride
別名:
Alizarin-3-methylamine-N,N-diacetic acid dihydrate, Alizarin complexone, 3-Bis(carboxymethyl)aminomethyl-1,2-dihydroxyanthraquinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H15NO8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
421.35
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
223-544-2
NACRES:
NA.05
品質水準
かさ密度
540 kg/m3
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 95 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Loss on Drying (105°C): 6 - 9 %
Suitability for photometric fluoride determination: passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3