Merck
1.00949
Supelco
Ethylene glycol
EMPLURA®
別名:
Ethylene glycol, Glycol, 1,2-Ethanediol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6O2
CAS番号:
分子量:
62.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-473-3
NACRES:
NA.05
bp:
197.6 °C/1013 hPa
蒸気圧
0.053 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
410 °C
expl. lim.
3.2-15.3 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
不純物
≤0.0002% Chloride (Cl)
≤0.0002% Fe (Iron)
≤0.3% Water
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
転移温度
flash point 111 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
詳細
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Chloride (Cl): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
Water: ≤ 0.3 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
239.0 °F - open cup
引火点(℃)
115 °C - open cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1009490501:
1009499027:
1009492501:
1009490521:
1009496025:
1009499026:
1009491000:
1009490000:
1009499028:
1009496026:
IN2RCME100949:
1009496190:
1009492521:
1009492500:
試験成績書(COA)