品質水準
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
アプリケーション
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
保管温度
15-25°C
詳細
In the first step of the silver plating, the Periodic acid oxidizes the 1,2-glycols in the tissue to aldehydes. Due to the incubation with Methenamin-borat silver nitrate solution, these aldehydes are reduced and in turn are responsible for the reduction of the silver ions to metallic silver. This silver will appear black. The subsequent treatment of the tissue with gold chloride intensifies the staining of the argent-affinic structures and concurrently reduces the background staining, and the washing with sodium thiosulfate solution will remove the excess of silver-gold complexes. Like this, the target structures will exhibit a dark brown to black color and all other structures will be counter-stained with light green SF.
The package is sufficient for up to 50 applications. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Fungal stains remain an important tool in the histology laboratory's diagnostic arsenal for identifying infectious microorganisms.